2,4-Dimethoxy-4'-hydroxybenzophenone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D2707-25G D2707-5G
TCIAD2707-25GEA 196 EUR InStock
TCIAD2707-25G TCIAD2707-5G
2,4-Dimethoxy-4'-hydroxybenzophenone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,4-Dimethoxy-4'-hydroxybenzophenone
Formule: C₁₅H₁₄O₄
Numéro MDL: MFCD00137850
Numéro CAS: 41351-30-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5040f02015be589955ff6b870efb39179990f385&vid=5040f02015be589955ff6b870efb39179990f385&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 155.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité