4'-(4-Phenylphenoxy)acetophenone
023321-25G 023321-5G
FLUO023321-25GEA 0 EUR InStock
FLUO023321-25G FLUO023321-5G
4'-(4-Phenylphenoxy)acetophenone
4'-(4-Phenylphenoxy)acetophenone
Formule: C₂₀H₁₆O₂
Numéro MDL: MFCD06657010
Numéro CAS: 35155-09-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité