4,4'-Diphenoxybenzophenone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L13419.03EA 29.1 EUR InStock
L13419.03 L13419.14 L13419.06
4,4'-Diphenoxybenzophenone ≥98%
4,4'-Diphenoxybenzophenone
Formule: C₂₅H₁₈O₃
MW: 366,42 g/mol
Point de fusion: 147…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077969
Numéro CAS: 14984-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité