4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone
Synonyms: (4-Fluorophenyl)(4-nitrophenyl)methanone
006298-5G 006298-1G
FLUO006298-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006298-5G FLUO006298-1G
4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone
4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone
Formule: C₁₃H₈FNO₃
MW: 245,2059 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053428
Numéro CAS: 2195-47-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité