2'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
010106-25G 010106-5G
FLUO010106-25GEA 0 EUR InStock
FLUO010106-25G FLUO010106-5G
2'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
2'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
Formule: C₁₅H₁₃FO₂
Numéro MDL: MFCD03001269
Numéro CAS: 400878-24-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité