3-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33779.03 H33779.06
H33779.03EA 33.7 EUR InStock
H33779.03 H33779.06
3-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
3-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 25753-15-5 Molecular Formula: C16H8F6O3 Formula Weight: 362.23 Melting Point: 74-78° MDL No.: MFCD09757594
Formule: C₁₆H₈F₆O₃
MW: 362,23 g/mol
Point de fusion: 74…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09757594
Numéro CAS: 25753-15-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité