4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1593-10GEA 148 EUR InStock
TCIAT1593-10G
4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride
Formule: C₁₆H₈F₆O₃
MW: 362,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671577
Numéro CAS: 25753-16-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/00/28995600.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %
Melting point 127.0 to 133.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité