Benzophenone dimethyl acetal ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1999-25G B1999-5G
TCIAB1999-25GEA 134 EUR InStock
TCIAB1999-25G TCIAB1999-5G
Benzophenone dimethyl acetal ≥98.0% (par GC)
Benzophenone dimethyl acetal
Formule: C₁₅H₁₆O₂
Point d'ébullition: 290°C
Numéro MDL: MFCD00025900
Numéro CAS: 2235-01-0
EINECS: 218-788-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f47e7137b6e55085c3980635ee769e464547a462&vid=f47e7137b6e55085c3980635ee769e464547a462&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité