2-Methyl-6-nitrobenzoic anhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M1439-1G M1439-25G M1439-5G
TCIAM1439-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAM1439-1G TCIAM1439-25G TCIAM1439-5G
2-Methyl-6-nitrobenzoic anhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Methyl-6-nitrobenzoic anhydride
Formule: C₁₆H₁₂N₂O₇
MW: 344.2800 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797117
Numéro CAS: 434935-69-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28b334bee0ba509371fe6c1e7f8913ec6b26bf4e&vid=28b334bee0ba509371fe6c1e7f8913ec6b26bf4e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Anilin Method) min. 98.0 %
Solubility in hot Toluene very faint turbidity
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité