Acetophenone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H53474.14EA 246 EUR InStock
H53474.14 H53474.06
Acetophenone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥98%
Acetophenone-p-toluenesulphonylhydrazone
Formule: C₁₅H₁₆N₂O₂S
MW: 288,36 g/mol
Point de fusion: 144…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01140191
Numéro CAS: 4545-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité