Acetophenone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA2174-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAA2174-5G
Acetophenone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acetophenone-p-toluenesulphonylhydrazone
Formule: C₁₅H₁₆N₂O₂S
MW: 288,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD01140191
Numéro CAS: 4545-21-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/67/28930367.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité