5'-Chloro-2'-hydroxy-4'-methylacetophenone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(5-Chloro-2-hydroxy-4-methylphenyl)ethanone
C1629-25G C1629-5G
TCIAC1629-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAC1629-25G TCIAC1629-5G
5'-Chloro-2'-hydroxy-4'-methylacetophenone ≥95.0% (par GC)
5'-Chloro-2'-hydroxy-4'-methylacetophenone
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,6200 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Numéro MDL: MFCD00191920
Numéro CAS: 28480-70-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cb4f8116ffc2f9737854213c18c2155a4a97ac4&vid=7cb4f8116ffc2f9737854213c18c2155a4a97ac4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité