2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Synonyms: 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-bromoethanone, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenacyl bromide
CFF156.10 008150-1G 008150-5G
CHMPCFF156.10EA 0 EUR InStock
CHMPCFF156.10 FLUO008150-1G FLUO008150-5G
2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₅BrF₆O
MW: 335,0405 g/mol
Numéro MDL: MFCD00792434
Numéro CAS: 131805-94-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité