Musk ketone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15359000EA 335 EUR InStock
EHERC15359000
Musk ketone
Musk ketone
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₅
Numéro MDL: MFCD00024271
Numéro CAS: 81-14-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité