4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-((4-Fluorobenzyl)oxy)benzaldehyde
A17657.06 A17657.14
A17657.06EA 43.4 EUR InStock
A17657.06 A17657.14
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 56442-17-2 Molecular Formula: C14H11FO2 Formula Weight: 230.24 MDL No.: MFCD00173650
Formule: C₁₄H₁₁FO₂
MW: 230,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173650
Numéro CAS: 56442-17-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité