4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Synonyms: 4-((4-Fluorobenzyl)oxy)benzaldehyde
008325-1G 008325-5G
FLUO008325-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008325-1G FLUO008325-5G
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Formule: C₁₄H₁₁FO₂
MW: 230,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173650
Numéro CAS: 56442-17-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité