4-Methoxybenzoic anhydride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M1973-5G M1973-25G
TCIAM1973-5GEA 68.2 EUR InStock
TCIAM1973-5G TCIAM1973-25G
4-Methoxybenzoic anhydride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Methoxybenzoic anhydride
Formule: C₁₆H₁₄O₅
Point d'ébullition: 310°C
Numéro MDL: MFCD00017175
Numéro CAS: 794-94-5
EINECS: 212-345-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94c0616c3eea4fff4fd1150be1102b7919395b58&vid=94c0616c3eea4fff4fd1150be1102b7919395b58&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité