4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
H0771-25G H0771-5G H0771-100G
TCIAH0771-25GEA 0 EUR InStock
TCIAH0771-25G TCIAH0771-5G TCIAH0771-100G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
Formule: C₈H₄O₃
Numéro MDL: MFCD00039143
Numéro CAS: 1107-00-2
EINECS: 214-170-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=595f8f57987d13c80922138e5c1322fc4315a197&vid=595f8f57987d13c80922138e5c1322fc4315a197&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 243.0 to 249.0 deg-C
Solubility in hot Acetonitrile almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité