5-Chloro-2-benzoxazolinone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
228951000 228950250
ACRO228951000EA 73.5 EUR InStock
ACRO228951000 ACRO228950250
5-Chloro-2-benzoxazolinone 98%
5-Chloro-2-benzoxazolinone
Formule: C₇H₄ClNO₂
Point de fusion: 189…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005717
Numéro CAS: 95-25-0
EINECS: 202-403-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 194 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité