5-Chloro-2-benzoxazolinone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24507.18EA 48.9 EUR InStock
B24507.18
5-Chloro-2-benzoxazolinone ≥99%
5-Chloro-2-benzoxazolinone
Formule: C₇H₄ClNO₂
MW: 169,57 g/mol
Point de fusion: 189…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005717
Numéro CAS: 95-25-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité