1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium iodide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1343-1G D1343-5G
TCIAD1343-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAD1343-1G TCIAD1343-5G
1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium iodide ≥98.0% (par HPLC)
1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium iodide
Formule: C₁₂H₁₉IN₂
Numéro MDL: MFCD00011976
Numéro CAS: 54-77-3
EINECS: 200-213-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=476b1d3ee5c207e93e06775731c617683bc2f068&vid=476b1d3ee5c207e93e06775731c617683bc2f068&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité