Aluminum titanium oxide ≥99.5% (base métaux), en poudre -100 Mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Aluminum titanate
14484.14 14484.22
14484.14EA 117 EUR InStock
14484.14 14484.22
Aluminum titanium oxide ≥99.5% (base métaux), en poudre -100 Mesh
Aluminum titanium oxide
Aluminum titanium oxide is used in refractory industry.
Purity: 99.5% CAS No.: 12004-39-6 Molecular Formula: Al2TiO5, may contain small amounts of other phases Formula Weight: 181.86 Physical Form: -100 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00064749
Formule: Al₂O₅Ti
MW: 181,86 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064749
Numéro CAS: 12004-39-6
EINECS: 234-456-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité