Bromotris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bromotris(dimethylamino)phosphonium Hexafluorophosphate
B3838-5G B3838-1G
TCIAB3838-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAB3838-5G TCIAB3838-1G
Bromotris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromotris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
Formule: C₆H₁₈BrF₆N₃P₂
MW: 388,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191864
Numéro CAS: 50296-37-2
ONU: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fee72b483f4b80aa858254eed6734be10a9b729d&vid=fee72b483f4b80aa858254eed6734be10a9b729d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité