Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Ethylhexyl diphenyl phosphate

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC13342300EA 160 EUR InStock
EHERC13342300
2-Ethylhexyl diphenyl phosphate
2-Ethylhexyl diphenyl phosphate


Formule: C₂₀H₂₇O₄P
MW: 362,3998 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059949
Numéro CAS: 1241-94-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité