2-Ethylhexyl diphenyl phosphate ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1021-25G P1021-500G
TCIAP1021-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAP1021-25G TCIAP1021-500G
2-Ethylhexyl diphenyl phosphate ≥90.0% (par GC)
2-Ethylhexyl diphenyl phosphate
Formule: C₂₀H₂₇O₄P
Point d'ébullition: 232°C
Point de fusion: –30°C
Point d'éclair: 224°C
Numéro MDL: MFCD00059949
Numéro CAS: 1241-94-7
EINECS: 214-987-2
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83be00f3677658ceea3a13de6cf4dc2acd8d58e5&vid=83be00f3677658ceea3a13de6cf4dc2acd8d58e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0870 to 1.0930
Refractive index n20/D 1.5080 to 1.5110
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité