Diphenyl phosphate ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP0801-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAP0801-25G TCIAP0801-1G
Diphenyl phosphate ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Diphenyl phosphate
Formule: C₁₂H₁₁O₄P
MW: 250,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003033
Numéro CAS: 838-85-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/69/28991469.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité