Triphenylbismuth diacetate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT1836-5GEA 244 EUR InStock
TCIAT1836-5G
Triphenylbismuth diacetate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Triphenylbismuth diacetate
Formule: C₂₂H₂₁BiO₄
Numéro MDL: MFCD00092697
Numéro CAS: 7239-60-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/09/28995809.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité