5-Bromonicotinamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB3536-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAB3536-5G
5-Bromonicotinamide ≥98.0% (par GC)
5-Bromonicotinamide
Formule: C₆H₅BrN₂O
MW: 201,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173919
Numéro CAS: 28733-43-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/76/28934876.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 218.0 to 223.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité