2-Chloronicotinoyl chloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11048.06 A11048.14 A11048.22
A11048.06EA 90.1 EUR InStock
A11048.06 A11048.14 A11048.22
2-Chloronicotinoyl chloride ≥98%
2-Chloronicotinoyl chloride
Purity: 98+% CAS No.: 49609-84-9 Molecular Formula: C6H3Cl2NO Formula Weight: 176.00 Melting Point: 38-42° Boiling Point: 98-100°/2mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051677
Formule: C₆H₃Cl₂NO
Point d'ébullition: 98…100 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 38…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051677
Numéro CAS: 49609-84-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité