2-Chloronicotinoyl chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC1604-5GEA 44 EUR InStock
TCIAC1604-5G TCIAC1604-25G
2-Chloronicotinoyl chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Chloronicotinoyl chloride
Formule: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176,00 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051677
Numéro CAS: 49609-84-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/22/28938822.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité