6-Chloronicotinoyl chloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12354.14EA 146 EUR InStock
A12354.14 A12354.06
6-Chloronicotinoyl chloride 98%
6-Chloronicotinoyl chloride
Formule: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176,00 g/mol
Point d'ébullition: 84…85 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 48…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051775
Numéro CAS: 58757-38-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité