6-Chloronicotinoyl chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C1726-25G C1726-5G
TCIAC1726-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAC1726-25G TCIAC1726-5G
6-Chloronicotinoyl chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
6-Chloronicotinoyl chloride
Formule: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051775
Numéro CAS: 58757-38-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86d8530f757a2bbfb6a379f52393c740c556fbb6&vid=86d8530f757a2bbfb6a379f52393c740c556fbb6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 47.0 and le 51.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité