N,N-Diethylnicotinamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Nicotinic Acid Diethylamide
114471000 114470250
ACRO114471000EA 111 EUR InStock
ACRO114471000 ACRO114470250
N,N-Diethylnicotinamide 97%
N,N-Diethylnicotinamide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Point d'ébullition: 296…300 °C (760 mmHg)
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006386
Numéro CAS: 59-26-7
EINECS: 200-418-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5260 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +39° to +41° (20°C, 589 nm) (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité