N,N-Diethylnicotinamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D0514-25G D0514-500G
TCIAD0514-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD0514-25G TCIAD0514-500G
N,N-Diethylnicotinamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Diethylnicotinamide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Numéro MDL: MFCD00006386
Numéro CAS: 59-26-7
EINECS: 200-418-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b96d5afa69068b4d6556202e6953a8ddad3a3bf&vid=7b96d5afa69068b4d6556202e6953a8ddad3a3bf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité