6-Aminonicotinamide
Fournisseur: Cayman Chemical
10009315-100 10009315-250 10009315-500 10009315-1
CAYM10009315-100EA 25.8 EUR InStock
CAYM10009315-100 CAYM10009315-250 CAYM10009315-500 CAYM10009315-1
6-Aminonicotinamide
6-Aminonicotinamide
Formule: C₆H₇N₃O
Numéro MDL: MFCD00006327
Numéro CAS: 329-89-5
EINECS: 206-349-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité