N-Methylnicotinamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Methylcarbamoyl)pyridine
M0374-10G M0374-25G
TCIAM0374-10GEA 61.6 EUR InStock
TCIAM0374-10G TCIAM0374-25G
N-Methylnicotinamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Methylnicotinamide
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,1512 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006384
Numéro CAS: 114-33-0
EINECS: 204-046-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa97eeb779872c29a275982313f5392a474b9028&vid=aa97eeb779872c29a275982313f5392a474b9028&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité