2-Aminophenyl-2-pyridyl ketone
011081-1G 011081-5G
FLUO011081-1GEA 0 EUR InStock
FLUO011081-1G FLUO011081-5G
2-Aminophenyl-2-pyridyl ketone
2-Aminophenyl-2-pyridyl ketone
Formule: C₁₂H₁₀N₂O
Numéro MDL: MFCD03839744
Numéro CAS: 42471-56-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité