Phenyl-2-pyridyl ketone oxime ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenyl 2-Pyridyl Ketoxime
P0223-1G P0223-5G
TCIAP0223-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAP0223-1G TCIAP0223-5G
Phenyl-2-pyridyl ketone oxime ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Phenyl-2-pyridyl ketone oxime
Formule: C₁₂H₁₀N₂O
MW: 198,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006310
Numéro CAS: 1826-28-4
EINECS: 217-374-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63acad0ff3b8c52fa6c553c57de45682ffea30b5&vid=63acad0ff3b8c52fa6c553c57de45682ffea30b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité