2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33003.03 H33003.09
H33003.03EA 54.2 EUR InStock
H33003.03 H33003.09
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Point de fusion: 139…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311987
Numéro CAS: 261635-93-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité