2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
CFF19.2.5 CFF19.5 017016-2.5G 017016-5G
CHMPCFF19.2.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF19.2.5 CHMPCFF19.5 FLUO017016-2.5G FLUO017016-5G
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD01311987
Numéro CAS: 261635-93-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité