3-Thiopheneboronic acid pinacol ester
Synonyms: Thiophene-3-boronic acid pinacol ester, Thiophene-3-boronic acid, pinacol ester
021636-5G 021636-1G
FLUO021636-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021636-5G FLUO021636-1G
3-Thiopheneboronic acid pinacol ester
3-Thiopheneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₅BO₂S
MW: 210,1009 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663893
Numéro CAS: 214360-70-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité