2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(2-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
B2084-25G B2084-5G
TCIAB2084-25GEA 96.8 EUR InStock
TCIAB2084-25G TCIAB2084-5G
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥97.0% (par GC)
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00155124
Numéro CAS: 34824-58-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b462aa09c3bb7665d6a255409a768a9122b778ec&vid=b462aa09c3bb7665d6a255409a768a9122b778ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité