3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(3-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
L19611.06 L19611.14
L19611.06EA 33.2 EUR InStock
L19611.06 L19611.14
3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥98%
3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Purity: 98+% CAS No.: 17789-14-9 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5630 Boiling Point: 132-133°/8mm Beilstein Reference: 1344030 MDL No.: MFCD00003209
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point d'ébullition: 132…133 °C (8 mmHg)
Densité: 1.514
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003209
Numéro CAS: 17789-14-9
EINECS: 241-766-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité