3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(3-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
B2098-25G B2098-5G
TCIAB2098-25GEA 160 EUR InStock
TCIAB2098-25G TCIAB2098-5G
3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥97.0% (par GC)
3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003209
Numéro CAS: 17789-14-9
EINECS: 241-766-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bb94f6d2c0d7218163cac1d6cdd394a86826f32&vid=5bb94f6d2c0d7218163cac1d6cdd394a86826f32&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité