Tris(pentafluorophenyl)borane
Synonyms: Tris(perfluorophenyl)borane
010564-5G 010564-1G
FLUO010564-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010564-5G FLUO010564-1G
Tris(pentafluorophenyl)borane
Tris(pentafluorophenyl)borane
Formule: C₁₈BF₁₅
MW: 511,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00269813
Numéro CAS: 1109-15-5
EINECS: 213-504-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité