2,3,3-Trimethylindolenine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22410.06 B22410.14
B22410.06EA 35.5 EUR InStock
B22410.06 B22410.14
2,3,3-Trimethylindolenine ≥98%
2,3,3-Trimethylindolenine
Purity: 98% CAS No.: 1640-39-7 Molecular Formula: C11H13N Formula Weight: 159.23 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5470 Melting Point: 6-8° Boiling Point: 228-229° Beilstein Reference: 119740 MDL No.: MFCD00005724
Formule: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Point d'ébullition: 228…229 °C
Point de fusion: 6…8 °C
Densité: 0.992
Point d'éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005724
Numéro CAS: 1640-39-7
EINECS: 216-685-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité