2,3,3-Trimethylindolenine ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
T0766-25ML T0766-500ML T0766-100ML
TCIAT0766-25MLEA 67.1 EUR InStock
TCIAT0766-25ML TCIAT0766-500ML TCIAT0766-100ML
2,3,3-Trimethylindolenine ≥97.0% (sur base azote total)
2,3,3-Trimethylindolenine
Formule: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Point d'ébullition: 229°C
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD00005724
Numéro CAS: 1640-39-7
EINECS: 216-685-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87c8a439e22d496d3b85bb9644c3ff46944d7787&vid=87c8a439e22d496d3b85bb9644c3ff46944d7787&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité