Di(2-pyridyl) ketone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
155670050 155670250
ACRO155670050EA 134 EUR InStock
ACRO155670050 ACRO155670250
Di(2-pyridyl) ketone 98%
Di(2-pyridyl) ketone
Formule: C₁₁H₈N₂O
Point de fusion: 53…55 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006288
Numéro CAS: 19437-26-4
EINECS: 243-067-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité