10,11-Dihydrocarbamazepine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide
L17271.MD L17271.MF
L17271.MDEA 138 EUR InStock
L17271.MD L17271.MF
10,11-Dihydrocarbamazepine ≥99%
10,11-Dihydrocarbamazepine
Purity: 99% CAS No.: 3564-73-6 Molecular Formula: C15H14N2O Formula Weight: 238.29 Melting Point: 204-206° Beilstein Reference: 196969
Formule: C₁₅H₁₄N₂O
MW: 238,29 g/mol
Point de fusion: 204…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005072
Numéro CAS: 3564-73-6
EINECS: 222-649-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité