Benzyl-4-bromophenyl ketone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2020-1G B2020-5G
TCIAB2020-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB2020-1G TCIAB2020-5G
Benzyl-4-bromophenyl ketone ≥97.0% (par GC)
Benzyl-4-bromophenyl ketone
Formule: C₁₄H₁₁BrO
Numéro MDL: MFCD00016331
Numéro CAS: 2001-29-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a101b9b163499d5d0c3224679a88ef5a44d175f3&vid=a101b9b163499d5d0c3224679a88ef5a44d175f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité